Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Codice prodotto. 12623072
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
2000 mL
4000 ml
6 L
Include:
Nessun Tappo
No Stopper
Stopper
Tappo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include unitSize
12623072 10 mL No Stopper pezzi 12
12580056 25 ml No Stopper pezzi 12
12599995 50 ml No Stopper pezzi 12
10537860 1000 ml No Stopper Pezzo
11931516 500 ml No Stopper pezzi 6
10535200 6 L Tappo Pezzo
11921516 1 L Tappo pezzi 6
11941516 125 mL Nessun Tappo pezzi 12
12044777 2000 mL Stopper Pezzo
11951516 250 mL Tappo pezzi 12
10470160 4000 ml Tappo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 12623072 Fornitore Corning™ N. del fornitore 498010
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Top style: Reinforced tooled
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.22 in.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 5 to 10 mL
Graduazioni 5 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.96 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Include No Stopper
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 12/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Superficie di scrittura Large Enamel Marking
Monouso Reusable
Mouth Style Stretta
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 31 mm
Dimensione chiusura 0