Learn More
Tubo distribuzione gas Pyrex™
Per la dispersione di gas in liquidi per produrre bolle di dimensioni ottimali. Le provette per la distribuzione di gas Pyrex™ sono disponibili con una varietà di porosità.
Marca:  Pyrex 3830/00M
89.82 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47000kg
Codice prodotto. 10217634
  • 94.55€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Disperse gas in liquids to produce the optimum bubble size. Pyrex™ gas distribution tubes come in a variety of porosities.
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Specifica
Specifica
Porosity: 0
300 mm
Ditale sinterizzato
Vetro borosilicato
Per la dispersione di gas nei liquidi