Learn More
Tubo distribuzione gas Pyrex™
Codice prodotto. 12547866
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Porosity: 0
Porosity: 1
Porosity: 2
Porosity: 3
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Dimensione della confezione
12547866 Porosity: 3 pezzi 2
15608166 Porosity: 2 pezzi 2
12663232 Porosity: 1 pezzi 2
10217634 Porosity: 0 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12547866 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3830/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.76€
    64.12€ / pezzi 2
    Risparmia 12.64€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 12-02-2027
Per la dispersione di gas in liquidi per produrre bolle di dimensioni ottimali. Le provette per la distribuzione di gas Pyrex™ sono disponibili con una varietà di porosità.
Disperse gas in liquids to produce the optimum bubble size. Pyrex™ gas distribution tubes come in a variety of porosities.
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Specifica
Descrizione Porosity: 3
Materiale Vetro borosilicato
Overall Length (Metric) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispersione di gas nei liquidi
Include Sintered thimble