Learn More
Tubo distribuzione gas Pyrex™
Codice prodotto. 12663232
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Porosity: 0
Porosity: 1
Porosity: 2
Porosity: 3
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione unitSize
12663232 Porosity: 1 pezzi 2
15608166 Porosity: 2 pezzi 2
12547866 Porosity: 3 pezzi 2
10217634 Porosity: 0 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12663232 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3830/02M
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la dispersione di gas in liquidi per produrre bolle di dimensioni ottimali. Le provette per la distribuzione di gas Pyrex™ sono disponibili con una varietà di porosità.
Disperse gas in liquids to produce the optimum bubble size. Pyrex™ gas distribution tubes come in a variety of porosities.
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Porosity: 1
Materiale Vetro borosilicato
Overall Length (Metric) 300 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la dispersione di gas nei liquidi
Include Sintered thimble
Titolo del prodotto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.