Learn More
Cilindro in vetro con tappo in polietilene Pyrex™
Codice prodotto. 11373604
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 ml
5 mL
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11373604 100 mL 1 mL pezzi 2
11363604 50 mL 1 mL pezzi 2
15567700 10 mL 0.2 mL pezzi 10
15577700 25 mL 0.5 mL pezzi 10
15587700 250 ml 2 ml pezzi 10
15597700 500 mL 5 mL pezzi 10
15507710 1000 ml 10 ml pezzi 10
15517710 2000 mL 20 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11373604 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3211/10MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.48€
    52.11€ / pezzi 2
    Risparmia 10.37€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Hexagonal base: enhances stability
  • Interchangeable: polyethylene stopper
  • Class B
  • Complies with: ISO 4788
Specifica
Tolleranza ±1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Altezza (sistema metrico) 291 mm
Include Polyethylene Stopper
Bilancia White enamel
Numero stopper 24/29
Stopper Material Polyethylene
Graduazioni 1 mL
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder