Learn More
Pyrex™ Cilindro in vetro con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™
Codice prodotto. 10243790
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
10243790 100 ml 1 ml pezzi 2
11393564 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11303574 50 ml 1 ml pezzi 2
11313574 250 ml 2 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10243790 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 3215/10P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.48€
    32.11€ / pezzi 2
    Risparmia 6.37€
    16% Sconto
In stock
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper and Detachable Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Hexagonal detachable polyethylene foot: absorbs impact, reduces breakage and provides stability
  • Interchangeable: polyethylene stopper
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement parts: available separately
Specifica
Tolleranza ±1 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Altezza (sistema metrico) 270 mm
Include Tappo, piedino staccabile
Bilancia Smalto bianco
Numero stopper 24/29
Stopper Material Polietilene
Graduazioni 1 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder