Learn More
Pyrex™ Cilindro in vetro con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™
Codice prodotto. 11313574
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduazioni:
0.5 mL
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11313574 250 ml 2 ml pezzi 2
10243790 100 ml 1 ml pezzi 2
11393564 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11303574 50 ml 1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11313574 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 3215/12P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.43€
    48.73€ / pezzi 2
    Risparmia 9.70€
    16% Sconto
In stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato con tappo in polietilene e base staccabile Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Stopper and Detachable Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Hexagonal detachable polyethylene foot: absorbs impact, reduces breakage and provides stability
  • Interchangeable: polyethylene stopper
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement parts: available separately
Especificaciones
Tolleranza ±2 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Include Tappo, piedino staccabile
Bilancia Smalto bianco
Numero stopper 29/32
Stopper Material Polietilene
Graduazioni 2 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.