Learn More
Cilindro con profilo basso in vetro Pyrex™
Codice prodotto. 12622042
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
12622042 500 ml 10 ml pezzi 2
12632042 1000 mL 20 mL pezzi 2
12602042 100 mL 2 mL pezzi 2
12612042 250 ml 5 ml pezzi 2
12682032 25 mL 1 mL pezzi 2
12692032 50 mL 1 mL pezzi 2
12672032 10 mL 1 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12622042 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3285500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30€
    127.32€ / pezzi 2
    Risparmia 25.98€
    16% Sconto
In stock
Con graduazioni stampate in smalto blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato Pyrex™ con profilo basso sono ideali per l'uso in cappe di aspirazione e spazi ristretti. Il vetro borosilicato conferisce una resistenza chimica superiore.
  • Hexagonal base and squat form delivers stability
  • Heavy duty construction increases mechanical strength and reduces breakage (lowering cost and improving user safety)
  • Heavily beaded rim and spout allow clean and easy dispensing
  • Class B
  • Complies with ISO 4788
Specifica
Tolleranza ±5 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Maggiore comodità di utilizzo in spazi limitati, come ad esempio le cappe di aspirazione
Altezza (sistema metrico) 254 mm
Bilancia Smalto blu
Graduazioni 10 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder