Learn More
Cilindro con profilo basso in vetro Pyrex™
Codice prodotto. 12682032
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Graduazioni:
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
12682032 25 mL 1 mL pezzi 2
12632042 1000 mL 20 mL pezzi 2
12602042 100 mL 2 mL pezzi 2
12612042 250 ml 5 ml pezzi 2
12622042 500 ml 10 ml pezzi 2
12692032 50 mL 1 mL pezzi 2
12672032 10 mL 1 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12682032 Fornitore Pyrex N. del fornitore 328525
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con graduazioni stampate in smalto blu per una migliore visibilità. I cilindri graduati in vetro borosilicato Pyrex™ con profilo basso sono ideali per l'uso in cappe di aspirazione e spazi ristretti. Il vetro borosilicato conferisce una resistenza chimica superiore.
  • Hexagonal base and squat form delivers stability
  • Heavy duty construction increases mechanical strength and reduces breakage (lowering cost and improving user safety)
  • Heavily beaded rim and spout allow clean and easy dispensing
  • Class B
  • Complies with ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza ±0.5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Confined Spaces
Altezza (sistema metrico) 118 mm
Bilancia Blue enamel
Graduazioni 1 mL
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder