Learn More
Pyrex™ Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Descrizione
- Complies with ISO 4788
- Manufactured to Class B tolerances
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations which remain visible when using dark colored solutions
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Tolleranza | ±2 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 335 mm |
| Bilancia | Smalto bianco |
| Graduazioni | 2 ml |
| Tipo di base | Hexagonal |
| Scale Color | White |
| Vedi altri risultati |