Learn More
Cilindro in vetro con scala graduata bianca Pyrex™
Codice prodotto. 15557700
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
15557700 5 mL 0.1 mL pezzi 10
11323564 1000 ml 10 ml pezzi 2
11313564 100 ml 1 ml pezzi 2
11383554 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11333564 2000 ml 20 ml Pezzo
10365380 250 ml 2 ml pezzi 2
11393554 25 ml 0.5 ml pezzi 2
10203640 500 ml 5 ml pezzi 2
11303564 50 ml 1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15557700 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3200/02MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.85€
    119.48€ / pezzi 10
    Risparmia 24.37€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 12-04-2027
Realizzati in base a tolleranze di classe B. I cilindri in vetro Pyrex con graduazioni in bianco hanno una robusta base esagonale.
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured to Class B tolerances
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations which remain visible when using dark colored solutions
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
Specifica
Tolleranza ±0.1 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Bilancia White enamel
Graduazioni 0.1 mL
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder