Learn More
Imbuto in vetro con gambo Pyrex™
Codice prodotto. 12549905
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12549905
Marca: Pyrex 2130/02M
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass. Pyrex™ Glass Funnel with Stem is ideal for transferring powders. Include a short, wide stem for smooth flow.
  • Ideal for transferring powders
  • With short wide stem for smooth flow
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) parte superiore 80 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 18 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per il trasferimento di polveri
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm