Learn More
PYREX™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Codice prodotto. 12672042
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Graduazioni:
1 ml
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
12672042 500 mL 5 mL pezzi 2
12682042 1000 mL 10 mL pezzi 2
12652042 100 ml 1 ml pezzi 2
10043927 250 mL 2 mL pezzi 2
12642042 50 mL 1 ml pezzi 2
15527710 2000 ml 20 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12672042 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3280500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30€
    127.32€ / pezzi 2
    Risparmia 25.98€
    16% Sconto
In stock
Con graduazioni stampate in smalto blu per una migliore visibilità. I cilindri alti in vetro borosilicato Pyrex™ sono caratterizzati da una resistenza chimica superiore.
Printed with blue enamel graduations for enhanced visibility. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinders in Tall Form provide superior chemical resistance.
  • Hexagonal base delivers stability
  • Heavy duty construction increases mechanical strength and reduces breakage (lowering cost and improving user safety)
  • Heavily beaded rim and spout allow clean and easy dispensing
  • Class B
  • Complies with ISO 4788
Specifica
Tolleranza ±5 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Class B
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Bilancia Blue enamel
Graduazioni 5 mL
Tipo di base Hexagonal
Scale Color Blue
Product Type Graduated Cylinder