Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A, certificazione di fabbrica
Codice prodotto. 11313554
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
11313554 50 ml 1 ml pezzi 2
13461859 1000 ml 10 ml pezzi 2
11353554 1000 ml 10 ml Pezzo
11323554 100 ml 1 ml pezzi 2
11393544 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11363554 2000 ml 20 ml Pezzo
11333554 250 ml 2 ml pezzi 2
11303554 25 ml 0.5 ml pezzi 2
11343554 500 ml 5 ml pezzi 2
11383544 5 ml 0.1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11313554 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3201/08WC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, con certificato di fabbrica sono testati individualmente e forniti con un certificato indicante l’esatto volume contenuto in 5 punti sulla scala.
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Graduated Cylinders, Class A, Works Certified are individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on scale.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for tracibility to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color White
Forma Round
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Include Certificato indicante l'esatto volume contenuto in 5 punti della scala
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 1 ml