Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A, certificazione di fabbrica
Codice prodotto. 11343554
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11343554
Marca: Pyrex 3201/14WC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. I cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, con certificato di fabbrica sono testati individualmente e forniti con un certificato indicante l’esatto volume contenuto in 5 punti sulla scala.
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Graduated Cylinders, Class A, Works Certified are individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on scale.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for tracibility to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color White
Forma Round
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Altezza (sistema imperiale) 14.37 in.
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Tolerance Metric ±2,5 ml
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Certificato indicante l'esatto volume contenuto in 5 punti della scala
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 5 ml