Learn More
Cilindro graduato in vetro Pyrex™, classe A
Codice prodotto. 12049867
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni unitSize
12049867 2000 ml 20 ml Pezzo
11903789 5 ml 0.1 ml pezzi 2
12594277 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11913789 25 ml 0.5 ml pezzi 2
11923789 50 ml 1 ml pezzi 2
11933789 100 ml 1 ml pezzi 2
12093333 250 ml 2 ml pezzi 2
11943789 500 ml 5 ml pezzi 2
11953789 1000 ml 10 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12049867 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3201/18
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. Cilindri graduati in vetro Pyrex™, classe A, scalati con graduazioni in smalto bianco per un'elevata visibilità con liquidi di qualsiasi colore. Dotati di una base esagonale, i robusti cilindri sono disponibili in una vasta gamma di capacità.
Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Pyrex™ Glass Cylinders, Class A are scaled with white enamel graduations for high visibility against liquids of any color. Constructed with a hexagonal base, the sturdy cylinders are available in a wide range of capacities.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for traceability to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza ±10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe A
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Altezza (sistema metrico) 505 mm
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 20 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder