Learn More
Corning™ PYREX™ GL45 Screw Cap with Plug Seal
Codice prodotto. 11941831 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale chiusura:
PBT
Polipropilene
Colore chiusura:
Arancione
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale chiusura Colore chiusura Dimensione della confezione
11941831 Polipropilene Arancione pezzi 20
17223484 PBT Red pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11941831 Fornitore Corning™ N. del fornitore 139545LTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    124.36€ / pezzi 20
    Risparmia 9.64€
    7% Sconto
In stock
Nonsterile, reusable caps
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Orange
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Graduated Erlenmeyer flasks and media bottles
N. per custodia 20/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Product Type Cap
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Up to 284°F
Temperature Range (Metric) Up to 140°C
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Plug Seal