Learn More
Becher di Griffin PYREX™ per impieghi gravosi
Codice prodotto. 12569995
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12569995 400 ml pezzi 12
12549995 150 ml pezzi 12
12559995 250 ml pezzi 12
12671766 600 ml pezzi 6
12509975 1000 ml pezzi 6
11911516 2000 ml pezzi 4
10343010 3000 ml Pezzo
10337879 4000 mL Pezzo
10829610 5000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12569995 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1003400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.65€
    133.55€ / pezzi 12
    Risparmia 27.10€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'uso in condizioni difficili come il lavaggio meccanizzato
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes
Measure liquids with sturdy, long-lasting, reinforced glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy-duty Griffin Beakers are available in a wide range of sizes.
Heavy duty beakers specifically designed to offer the best mechanical strength under harsh conditions, such as mechanized washing operations. For convenience, the 250 through 4000 mL beakers have a double graduated metric scale to indicate their approximate content. All sizes have an extra large marking spot.
Compliance
Designed to ASTM™ E 960 requirements.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 13.52 oz.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.22 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8.2 cm
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Da utilizzare con (applicazione) Migliore resistenza meccanica in condizioni difficili quali il lavaggio meccanizzato
Intervallo di graduazione Da 25 a 325 ml
Altezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Altezza (sistema metrico) 11 cm
Incrementi 25 ml
Tipo di etichetta Marcatura extra large
Quantità Confezione da 12
Tipo Becher
Monouso Reusable
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ASTM E960
Scale Graduazione metrica doppia
Stile Griffin