Learn More
Piastra Petri in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 11333704
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
80 mm
100 mm
114 mm
150 mm
Altezza (sistema metrico):
20 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11333704 150 mm 30 mm pezzi 10
12013333 60 mm 20 mm pezzi 10
12023333 80 mm 20 mm pezzi 10
12033333 100 mm 20 mm pezzi 10
12043333 114 mm 20 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11333704 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1480/12D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00€
    337.67€ / pezzi 10
    Risparmia 124.33€
    26% Sconto
In stock
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for superior chemical resistance and clarity. Pyrex™ Borosilicate Glass Petri Dishes are a reliable choice for growing bacteria or fungi under laboratory conditions.
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Autoclavable
  • Tight fitting lid safeguards clean environment
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Borosilicate Glass
Materiale Borosilicate Glass
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 150 mm