Learn More
Pyrex™ Piastra Petri in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Descrizione
- Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
- Autoclavable
- Tight fitting lid safeguards clean environment
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Borosilicate Glass |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |