Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 11317964
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11317964 50 ml Pezzo
11327964 100 ml Pezzo
11397954 10 ml Pezzo
11307964 25 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11317964 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3295/16AS
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tubo con foro di precisione (vetro borosilicato) per un'elevata precisione e conforme agli standard ISO 385. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware include una chiavetta intercambiabile in PTFE senza l'uso di grasso con foro da 1.5 mm. Le graduazioni smaltate in bianco offrono una maggiore visibilità con soluzioni scure.
Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy and complies with ISO 385 standards. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Buret includes grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore. Graduations in whit
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Lunghezza (sistema metrico) 820 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Graduazioni 0.1 ml
Include Chiavetta intercambiabile in PTFE con foro da 1.5 mm
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.05 mL
Tipo Buretta
Class Classe AS
Certificazione/Conformità ISO 385