Learn More
Pyrex™ Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica
Description
Manufactured from precision-bore borosilicate glass tubing for high accuracy. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Buret Works Certified is individually tested and supplied with certificate showing exact volume dispensed at three points on t
- Conforme a ISO 385
- Testati singolarmente e forniti con certificato che indica il volume esatto erogato in tre punti della scala
- Il numero di serie individuale e il certificato garantiscono la rintracciabilità completa secondo gli standard nazionali
- Ogni buretta ha un tempo di attesa di +30 secondi prima della lettura finale
- Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata accuratezza
- Chiavetta in PTFE con foro da 1,5 mm che non richiede lubrificazione
- Graduazioni in smalto bianco
Spécification
Spécification
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 820 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Include | Chiavetta per rubinetto d'arresto in PTFE |
| Bilancia | Bianco |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0.05 ml |
| Tipo | Buretta |
| Class | Classe AS |
| Show More |