Learn More
Buretta di classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica
Codice prodotto. 12493471
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12493471 100 ml Pezzo
12473471 25 ml Pezzo
12463471 10 ml Pezzo
12483471 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12493471 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3295/28ASWC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.23€
    65.34€ / pezzi 1
    Risparmia 12.89€
    16% Sconto
In stock
Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata precisione. La buretta classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con certificazione di fabbrica è testata singolarmente e fornita di certificato che mostra il volume esatto erogato su tre punti della scala. Include una chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm che non richiede lubrificazione.
Manufactured from precision-bore borosilicate glass tubing for high accuracy. Pyrex™ Labware Class AS Borosilicate Glass Buret Works Certified is individually tested and supplied with certificate showing exact volume dispensed at three points on t
  • Conforme a ISO 385
  • Testati singolarmente e forniti con certificato che indica il volume esatto erogato in tre punti della scala
  • Il numero di serie individuale e il certificato garantiscono la rintracciabilità completa secondo gli standard nazionali
  • Ogni buretta ha un tempo di attesa di +30 secondi prima della lettura finale
  • Tubo in vetro borosilicato con foro di precisione per un'elevata accuratezza
  • Chiavetta in PTFE con foro da 1,5 mm che non richiede lubrificazione
  • Graduazioni in smalto bianco
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Lunghezza (sistema metrico) 870 mm
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.2 mL
Include Chiavetta per rubinetto d'arresto in PTFE
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 ml
Tipo Buretta
Class Classe AS
Certificazione/Conformità ISO 385