Learn More
Buretta Schellbach di classe AS in vetro borosilicato con chiavetta in vetro Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 11941025
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.05 ml
0.1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11941025 50 ml 0.1 ml Pezzo
12134242 10 ml 0.05 ml Pezzo
12164242 25 ml 0.05 ml Pezzo
11991025 25 ml 0.1 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11941025 Fornitore Pyrex N. del fornitore 492148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.87€
    60.02€ / pezzi 1
    Risparmia 11.85€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 05-11-2026
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Scheletbach Labware Classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta in vetro con una striscia bianca verticale e un nastro blu centrale per facilitare una lettura accurata del menisco. La parte superiore a imbuto rende il riempimento più semplice e sicuro. Include una chiavetta intercambiabile in vetro con foro da 2 mm
  • Complies with ISO 385
  • Graduations and inscriptions in blue enamel
  • Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon - Facilitates accurate reading of meniscus - exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
  • With funnel top to make filling easier and safer
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • With interchangeable 2mm bore glass key
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Lunghezza (sistema metrico) 820 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Graduazioni 0.1 ml
Include Chiavetta intercambiabile in vetro con foro da 2 mm
Bilancia Blue
Materiale del rubinetto Vetro
Tolleranza ±0.05 ml
Tipo Schellbach Buret
Class Classe AS
Certificazione/Conformità ISO 385