Learn More
Buretta Schellbach di classe AS in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE Pyrex™ Labware
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.05 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Complies with ISO 385
- Graduations and inscriptions in blue enamel
- Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon - Facilitates accurate reading of meniscus - exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
- With funnel top to make filling easier and safer
- Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
- Manufactured from chemically resistance borosilicate glass
- Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 800 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Graduazioni | 0.1 mL |
| Include | Chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm |
| Bilancia | Smalto blu |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0.05 ml |
| Tipo | Buretta Schellbach |
| Class | Classe AS |
| Vedi altri risultati |