Learn More
Pyrex™ Buretta Schellbach di classe AS in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 12184232
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni:
0.05 mL
0.1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
12184232 25 ml 0.05 mL Pezzo
12134232 10 ml 0.05 mL Pezzo
12164232 25 ml 0.1 ml Pezzo
12114242 50 ml 0.1 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12184232 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 492094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.95€
    70.08€ / pezzi 1
    Risparmia 13.87€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Scheletbach Labware Classe AS in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta in vetro con una striscia bianca verticale e un nastro blu centrale per facilitare una lettura accurata del menisco. La parte superiore a imbuto rende il riempimento più semplice e sicuro. Include una chiavetta PTFE intercambiabile esente da grasso con foro da 1.5 mm.
  • Complies with ISO 385
  • Graduations and inscriptions in blue enamel
  • Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon - Facilitates accurate reading of meniscus - exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
  • With funnel top to make filling easier and safer
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Manufactured from chemically resistance borosilicate glass
  • Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.05 mL
Include Chiavetta in PTFE con foro da 1.5 mm
Bilancia Smalto blu
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.03 mL
Tipo Buretta Schellbach
Class Classe AS
Certificazione/Conformità ISO 385