Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in PTFE Pyrex™ Labware
Codice prodotto. 12164222
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12164222 25 ml Pezzo
12114232 100 ml Pezzo
12134222 10 ml Pezzo
12184222 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12164222 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3295/04
In stock
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche e conforme agli standard ISO 385. Buretta Labware Classe B in vetro borosilicato Pyrex™ con chiavetta PTFE e segni di graduazione in smalto bianco per una buona visibilità con soluzioni di colore scuro.
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark colored solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Lunghezza (sistema metrico) 820 mm
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.1 ml
Include Rubinetto d'arresto con chiavetta in PTFE
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Buretta
Class Classe B
Certificazione/Conformità ISO 385