Learn More
PYREX™ Labware Class B Borosilicate Glass Burette with PTFE Rotaflo™ Stopcock
Codice prodotto. 13451839
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
20 ml
25 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13451839 25 ml pezzi 5
13431839 10 ml pezzi 5
11303544 10 ml Pezzo
13441839 20 ml pezzi 5
11313544 20 ml Pezzo
11323544 25 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13451839 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3298/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.35€
    510.17€ / pezzi 5
    Risparmia 106.18€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con rubinetto d'arresto Rotaflo™ garantisce prestazioni senza l'uso di grasso e un accurato controllo goccia a goccia. Flacone non incluso.
  • Complies with ISO 385
  • Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill the burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
  • With PTFE Rotaflo™ stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • 3mm bore PTFE key
  • Graduations in white enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Burettes and bottles should be ordered separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni Smalto bianco da 0.1 ml
Include Rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™, chiavetta in PTFE con foro da 3 mm
Bilancia Bianco
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 ml
Tipo Buretta
Class Class B
Certificazione/Conformità ISO 385