Learn More
Becher di Griffin bassi Pyrex™
Codice prodotto. 12534257
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) unitSize
12534257 5 ml pezzi 10
10692281 10,000 ml Pezzo
11963779 10 ml pezzi 10
12316978 25 ml pezzi 10
11996518 50 ml pezzi 10
11987564 100 ml pezzi 10
11906528 150 ml pezzi 10
11997564 250 mL pezzi 10
11916528 400 ml pezzi 10
11907574 600 ml pezzi 10
12567766 800 ml pezzi 10
11917574 1000 ml pezzi 10
11926528 2000 ml pezzi 10
12098992 3000 ml pezzi 4
12084777 5000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 12534257 Supplier Pyrex Supplier No. 1000/03M
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per la misurazione di liquidi su banco o piastra riscaldante senza temere eventuali attacchi da agenti chimici. Becher di Griffin bassi Pyrex™ in diversi formati, con graduazioni e marcatura bianche.
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack. Pyrex™ low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Materiale Vetro borosilicato (Tipo 1)
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Quantità Conf. da 10
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Scale Scala graduata bianca