Learn More
Corning™ PYREX™ Media Bottle High-Temperature Caps, Open-Top
Codice prodotto. 17263474 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
17263474 GL 32 pezzi 10
17233474 GL 25 pezzi 10
11759455 GL 45 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17263474 Fornitore Corning™ N. del fornitore 139532HTSC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.60€
    63.15€ / pezzi 10
    Risparmia 4.45€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
With drip-free pouring ring
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Altezza (sistema metrico) con chiusura 24.2 mm
Materiale PBT
N. per custodia 10/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 32
Colore chiusura Rosso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Storage bottle
Materiale chiusura PBT
Tipo di chiusura High Temperature
Product Type Open Top Cap