Learn More
Corning™ PYREX™ Media Bottle Septa
Codice prodotto. 13409798 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE-faced Silicone Rubber
Silicone Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura):
GL25 open top PBT screw cap
GL32 open top PBT screw cap
GL45 open top PBT screw cap
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
13409798 PTFE-faced Silicone Rubber GL32 open top PBT screw cap pezzi 10
11779485 Silicone Rubber GL45 open top PBT screw cap pezzi 10
15916242 Silicone Rubber GL32 open top PBT screw cap -
31932506 PTFE-faced Silicone Rubber GL45 open top PBT screw cap pezzi 10
13479788 PTFE-faced Silicone Rubber GL25 open top PBT screw cap pezzi 10
17243474 Silicone Rubber GL25 open top PBT screw cap pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13409798 Fornitore Corning™ N. del fornitore 139532TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.30€
    37.66€ / pezzi 10
    Risparmia 2.64€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with open-top PBT caps
These are various sizes and types of screw caps for use with storage bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale PTFE-faced Silicone Rubber
N. per custodia 10/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 10 Cs.
Sterilità Non sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) GL32 open top PBT screw cap
Dimensione chiusura GL 32
Tipo di chiusura No Closure