Learn More
MBL™ Tubo di Nessler MBL™
Descrizione
In vetro borosilicato, appositamente selezionato per l'assenza di difetti visibili o di colore. I tubi di Nessler MBL™ vengono utilizzati per l'analisi colorimetrica come il colore APHA. Il colore di una sostanza campione viene confrontato visivamente con quello di una soluzione standard.
- Base del cilindro: otticamente piatta per la massima chiarezza
- Volume con corsa nominale fissa: disponibile in 50 e 100 ml
- Graduazioni: solo a 50 e 100 ml
- Unità: vendute a coppie abbinate per uniformità di confronto
Specifica
Specifica
| Tolleranza | ±0,4 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Tipo di base | Piatto |
| Forma | Profilo rotondo |
| Diameter (Metric) Outside | 26 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confronto tra i colori dei campioni |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Tubo di Nessler |
| Graduazioni | 50 ml |