Learn More
Tappi a vite in PBT con foro per giunti di scorrimento Pyrex™
Codice prodotto. 11970895
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
15
22
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11970895 15 pezzi 10
10677815 22 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11970895 Fornitore SVL N. del fornitore 70141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.97€
    15.88€ / pezzi 10
    Risparmia 4.09€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Con giunzione scorrevole per l'inserimento di termometri e tubi in vetro in un sistema SVL™. I tappi a vite in PBT SVL™ sono dotati di foro e includono anelli di tenuta per garantire un'aderenza perfetta.
  • Sliding joint: PBT screw caps (with hole) coupled with sealing rings
  • Sealing rings: manufactured from silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical attack
  • Extensive selection: sizes for use with tubing from 4.0mm to 32.8mm
Specifica
Include Sealing rings
Materiale Fenolico
Quantità 10/conf.
Giunto rastremato standard 15
Materiale rivestimento interno Silicone rubber and PTFE
Materiale chiusura PBT
Tipo di chiusura Tappo a vite