Learn More
Pyrex™ Imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in PTFE
Produktkod. 11393684
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Valvola di chiusura:
1.5 mm
1.5mm; Glass
2.5 mm
4 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacità (sistema metrico) Valvola di chiusura Förpackningsstorlek
11393684 5000 ml 6 mm Pezzo
11377944 1000 ml 4 mm Pezzo
11353684 100 ml 1.5 mm Pezzo
11383684 2000 ml 6 mm Pezzo
11363684 250 ml 2.5 mm Pezzo
11373684 500 ml 4 mm Pezzo
11343684 50 mL 1.5mm; Glass Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11393684 Leverantör Pyrex™ Leverantörsnummer 2180/14M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.65€
    238.54€ / pezzi 1
    Risparmia 48.11€
    16% Sconto
In stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
In vetro Pyrex™ per garantire prestazioni esenti da corrosione. L'imbuto separatore a goccia in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™ è conforme agli standard ISO 4800 tipo 2. Con tappo in vetro e chiavetta in PTFE intercambiabile.
Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance. Pyrex™ Pear-Shaped Glass Separating Funnel with Glass Key complies with ISO 4800 Type 2 Standards. Includes glass stopper and interchangeable PTFE key.
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from Pyrex™ glass for corrosion-free performance
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with glass stopper
Specifikationer
Capacità (sistema metrico) 5000 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Quantità Conf. da 1
Valvola di chiusura 6 mm
Stopper Material Vetro
Numero stopper 34/35
Product Type Separatory Funnel
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.