Learn More
Corning™ PYREX™ Polypropylene Flask Closures
Codice prodotto. 15404633 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
25 mm
3.8 cm
Colore chiusura:
Arancione
Natural
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro collo esterno (sistema metrico) Colore chiusura unitSize
15404633 3.8 cm Arancione Pezzo
17213494 3.8 cm Natural pezzi 100
17203494 25 mm Natural pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15404633 Fornitore Corning™ N. del fornitore 2679638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    187.25€ / pezzi 1
    Risparmia 13.75€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for culture tubes and flasks with long rimless necks
These Corning polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks with long rimless necks. Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination. Closures are autoclavable at 121°C.
Closure ending in -25 fits Cat. No. 4442-125.
Closure ending with -38 fits Cat. Nos. 4442-250, 4442-500, 4442-1 L, and 4442-2L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Orange
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3.8 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Culture tubes and flasks with long ri mLess necks
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 50/Pk.
Product Type Cap, Flask
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable