Learn More
Anelli antigoccia in polipropilene Pyrex™
Codice prodotto. 11358044
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
11358044 45 mm pezzi 10
11348044 32 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358044 Fornitore Pyrex N. del fornitore 4516/45D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    13.67€ / pezzi 10
    Risparmia 7.33€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per travasi senza gocciolamento. Inserire l'anello antigoccia in polipropilene Pyrex™ nel flacone con l'imboccatura della dimensione appropriata.
Ensures drip-free pouring. Insert Pyrex™ Polypropylene Pouring Ring into appropriately sized bottle neck.
  • For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524
  • Color: clear
  • Autoclave: up to 140deg.C
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Quantità 10/conf.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi da terreno-laboratorio della serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 e 1524