Learn More
Tappo a vite in polipropilene con membrana in PTFE Pyrex™
Codice prodotto. 15183927
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
15183927 45 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15183927 Fornitore Pyrex N. del fornitore 4507/45D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.43€
    41.21€ / pezzi 5
    Risparmia 10.22€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per microbiologia aerobica e coltura cellulare. Il tappo a vite in polipropilene con membrana in PTFE Pyrex™ è gaspermeabile e garantisce una chiusura ermetica.
  • Tappo a vite in polipropilene con membrana integrata in PTFE da 0,2 μm
  • La membrana gaspermeabile consente l'equalizzazione della pressione e permette la sterilizzazione in autoclave della vetreria con il tappo a vite chiuso
  • Garantisce una tenuta ermetica che impedisce l'ingresso di liquidi o solidi
  • Ideale per microbiologia aerobica e colture cellulari
  • Per la conservazione e il trasporto di terreni per la generazione di gas
  • Sterilizzabili in autoclave
  • Resistenza a temperature fino a 140 °C
Specifica
Dimensione chiusura 45 mm
Include Membrana in PTFE da 0,2 μm completa
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Descrizione Tappo a vite
Materiale Polipropilene
Colore Azzurro
Da utilizzare con (applicazione) Microbiologia aerobica e coltura cellulare
Quantità 5 Pack
Sterilità Sterili