Learn More
Tappi a vite in polipropilene per bottiglie per terreni di coltura/da laboratorio Pyrex™
Codice prodotto. 10499120
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
80 mm
Colore:
Giallo
Grigio
Light Blue
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Colore unitSize
10499120 25 mm Light Blue pezzi 10
10273570 32 mm Light Blue pezzi 10
12571416 45 mm Grigio pezzi 10
11358034 45 mm Verde pezzi 10
11368034 45 mm Giallo pezzi 10
11348034 45 mm Light Blue pezzi 10
15787957 80 mm Light Blue pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10499120 Fornitore Pyrex N. del fornitore 4506/25D
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappi a vite in polipropilene Pyrex™ sono ideali per attività di preparazione dei terreni.
Pyrex™ Polypropylene Screw Caps are ideal for media preparation work.
  • For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524
  • Autoclavable: up to 140°C
  • Available in: choice of four colors for easy identification of samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light Blue
Descrizione Tappo a vite
Materiale Polipropilene
Quantità 10/conf.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi della serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 e 1524
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile