Learn More
Tappi a vite in polipropilene per bottiglie per terreni di coltura/da laboratorio Pyrex™
Codice prodotto. 15787957
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
80 mm
Colore:
Giallo
Grigio
Light Blue
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
15787957 80 mm Light Blue pezzi 10
10499120 25 mm Light Blue pezzi 10
10273570 32 mm Light Blue pezzi 10
12571416 45 mm Grigio pezzi 10
11358034 45 mm Verde pezzi 10
11368034 45 mm Giallo pezzi 10
11348034 45 mm Light Blue pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15787957 Fornitore Pyrex N. del fornitore 4506/80D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.22€
    35.21€ / pezzi 10
    Risparmia 9.01€
    20% Sconto
In stock
I tappi a vite in polipropilene Pyrex™ sono ideali per attività di preparazione dei terreni.
Pyrex™ Polypropylene Screw Caps are ideal for media preparation work.
  • For use with:media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 and 1524
  • Autoclavable:up to 140°C
  • Available in:choice of four colors for easy identification of samples
Specifica
Colore Light Blue
Materiale Polypropylene
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 80 mm
Closure Included Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Media/Lab Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Screw Cap