Learn More
Pyrex™ Rotaflo™ Right Angle Pattern Plain Side-arm
Side arms are 100mm in length
71.40€ - 98.90€
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Diametro (sistema metrico) braccio laterale | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Diametro (sistema metrico) braccio laterale | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11916728
|
Quickfit
HP3RA/7 |
3.0 mm | 10 mm | 210 mm |
71.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11996718
|
Quickfit
HP3RA/5 |
3.0 mm | 8 mm | 210 mm |
71.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10420865
|
Quickfit
HP6RA/7 |
6.0 mm | 10 mm | 210 mm |
81.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11956728
|
Quickfit
HP6RA/10 |
6.0 mm | 13 mm | 210 mm |
81.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12435276
|
Quickfit
HP10RA/10 |
10.0 mm | 13 mm | 225 mm |
98.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Side arms are 100mm in length
- Side arms are 100mm in length
Specifica
Plain Side-arm Stopcock | |
Borosilicate Glass |