Learn More
Sessola con manico cavo Pyrex™
Codice prodotto. 12631992
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12631992 3 ml 70 mm pezzi 10
12651992 10 ml 100 mm pezzi 10
11970885 6 ml 85 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12631992 Fornitore Pyrex N. del fornitore 2115/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.60€
    206.82€ / pezzi 10
    Risparmia 36.78€
    15% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per introdurre la polvere in recipienti a collo stretto. La sessola con manico cavo Pyrex™ presenta una base piatta per garantire stabilità sul piatto della bilancia. Disponibile in 3 capacità.
Aids the introduction of powder into narrow neck vessels. Pyrex™ Scoop with Hollow Stem sits flat to ensure stability on the balance pan. Available in 3 capacities.
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g., volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Specifica
Capacità (sistema metrico) 3 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Dosatore per pesata