Learn More
Pyrex™ Sessola con manico cavo Pyrex™
Product Code. 12651992
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altezza (sistema metrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Unit Size:
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Unit Size
12651992 10 ml 100 mm pezzi 10
12631992 3 ml 70 mm pezzi 10
11970885 6 ml 85 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12651992 Supplier Pyrex™ Supplier No. 2115/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.20€
    271.32€ / pezzi 10
    Risparmia 47.88€
    15% Sconto
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Per introdurre la polvere in recipienti a collo stretto. La sessola con manico cavo Pyrex™ presenta una base piatta per garantire stabilità sul piatto della bilancia. Disponibile in 3 capacità.
Aids the introduction of powder into narrow neck vessels. Pyrex™ Scoop with Hollow Stem sits flat to ensure stability on the balance pan. Available in 3 capacities.
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g., volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
Specifications
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Dosatore per pesata