Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Descrizione
- PTFE faced sealing disc for chemical resistance
- Autoclavable up to 121°C
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | 25 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Spare insert |
| Colore | White |
| Quantità | 20 Pack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1515 Series Reagent Bottles |