Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Codice prodotto. 10309984
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura unitSize
10309984 13 mm pezzi 20
10534155 15 mm pezzi 20
12525007 18 mm pezzi 20
10480465 20 mm pezzi 20
10788015 22 mm pezzi 20
11308044 22 mm Pezzo
10034314 25 mm pezzi 20
12259319 - pezzi 20
10213340 42 mm pezzi 10
11393484 60 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10309984 Fornitore Pyrex N. del fornitore 4513/13M
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Autoclavable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 13 mm
Descrizione Spare insert
Quantità 20 Pack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Culture Tubes