Learn More
Pyrex™ Screwcap Spare Inserts
Codice prodotto. 12525007
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura unitSize
12525007 18 mm pezzi 20
10309984 13 mm pezzi 20
10534155 15 mm pezzi 20
10480465 20 mm pezzi 20
10788015 22 mm pezzi 20
11308044 22 mm Pezzo
10034314 25 mm pezzi 20
12259319 - pezzi 20
10213340 42 mm pezzi 10
11393484 60 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12525007 missing translation for 'mfr' Pyrex missing translation for 'supplierNo' 4513/18M
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For use with Black SVL™ PBT screwcaps
  • PTFE faced sealing disc for chemical resistance
  • Autoclavable up to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensione chiusura 18 mm
Include PTFE faced sealing disc
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Screw Cap Insert
Descrizione Spare Insert
Materiale PTFE
Quantità 20/Pk.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Screw cap
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.