Learn More
Imbuto separatore con gambo lungo e chiavetta in PTFE Pyrex™
Codice prodotto. 12579165
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Valvola di chiusura:
(Bore Size) 2.5mm
(Dimensione foro) 1.5 mm
(Dimensione foro) 4 mm
Numero giunto:
14/23
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12579165
Marca: Pyrex 443060N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Add to basket
Tappo cavo in vetro e chiavetta intercambiabile in PTFE in dotazione per prestazioni senza lubrificanti. Gli imbuti separatori Pyrex™ con gambo lungo e chiavetta in PTFE consentono un buon controllo dell'interfaccia liquido/liquido.
  • Gilson style with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease-free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™, Borosilicate Glass
Include Tappo cavo in vetro, chiavetta in PTFE
Numero giunto 29/32
Valvola di chiusura (Dimensione foro) 4 mm
Product Type Imbuto separatore