Learn More
Imbuto in vetro con gambo corto Pyrex™
Codice prodotto. 11992568
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) unitSize
11992568 105 mm 186 mm pezzi 10
12529945 70 mm 125 mm pezzi 10
12595067 80 mm 144 mm pezzi 10
12099907 125 mm 220 mm Pezzo
11307944 200mm 345 mm Pezzo
11397934 150 mm 270 mm Pezzo
12585067 35 mm 60 mm pezzi 10
11347934 45 mm 78 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11992568 Fornitore Pyrex N. del fornitore 2140/10M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore e alle sostanze chimiche. Imbuto di vetro Pyrex™ a stelo corto con angolo a vaschetta da 60°per un adattamento preciso della carta da filtro.
Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Short Stem Glass Funnel with 60° bowl angle provides precise fitting of filter paper.
  • Con angolo svasato a 60° per un adattamento preciso della carta da filtro
  • In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore e alle sostanze chimiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 105 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 10 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 186 mm
Certificazione/Conformità NF B 35 032
Diametro (sistema metrico) disco 150 to 185 mm (Filter Paper)
Lunghezza (sistema metrico) gambo 106 mm
Product Type Imbuto a gambo corto