Learn More
Imbuto in vetro con gambo corto Pyrex™
Descrizione
Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Short Stem Glass Funnel with 60° bowl angle provides precise fitting of filter paper.
- Con angolo svasato a 60° per un adattamento preciso della carta da filtro
- In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore e alle sostanze chimiche
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 8 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Certificazione/Conformità | NF B 35 032 |
| Diametro (sistema metrico) disco | 45 to 55 mm (Filter Paper) |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 35 mm |
| Product Type | Imbuto a gambo corto |