Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ Shorty
Codice prodotto. 13043093 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 ml
Graduazioni negative:
0.5 mL
3 ml
4 mL
5 mL
Tipo di imballaggio:
Confezioni singole
Individually Wrapped
Multi-pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 50
pezzi 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Graduazioni negative Tipo di imballaggio unitSize
13043093 50 ml 0.5 ml 3 ml Confezioni singole pezzi 25
10406653 25 mL 0.2 mL 5 mL Multi-pack pezzi 400
10496643 10 mL 0.2 mL 4 mL Multi-pack pezzi 400
12671470 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Multi-pack pezzi 500
10736323 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Multi-pack pezzi 500
10202613 10 mL 0.2 mL 4 mL Individually Wrapped pezzi 400
11323845 10 mL 0.2 mL 4 mL Individually Wrapped pezzi 200
10292363 50 ml 0.5 ml 3 ml Confezioni singole pezzi 50
13013093 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Individually Wrapped pezzi 250
10716323 1 mL 0.01 mL 0.5 mL Individually Wrapped pezzi 500
10130023 5 mL 0.1 mL 3 ml Individually Wrapped pezzi 400
13033093 25 mL 0.2 mL 5 mL Confezioni singole pezzi 100
10716693 25 mL 0.2 mL 5 mL Confezioni singole pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 13043093 Fornitore Corning™ N. del fornitore 7077B50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use in confined areas such as hoods
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5, 10, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack. ISO color-coding is printed directly on the tear strip.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7078B-50 features negative and reverse graduations.
Compliance
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore
Calibrato
Calibrazione Per erogazione
Materiale Borosilicate Glass
Graduato
Graduazioni 0.5 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 14.09 in.
Graduazioni negative 3 ml
Stile punta Profilo rotondo
Stile della parte superiore Estremità in polipropilene
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 50 ml
Tipo Pipetta sierologica
Monouso