Learn More
Quickfit™ HP Rotaflo™ Straight Pattern Plain Side-arm
Codice prodotto. 12041892
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
3 mm
6 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale:
10 mm
13 mm
Bore: 5 mm, OD: 8 mm
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
225 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Diametro (sistema metrico) braccio laterale Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12041892 10 mm 13 mm 225 mm Pezzo
11946728 3 mm 10 mm 210 mm Pezzo
11936728 3 mm Bore: 5 mm, OD: 8 mm 210 mm Pezzo
15517920 6 mm 13 mm 210 mm pezzi 5
12071892 6 mm 10 mm 210 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 12041892 Supplier Quickfit™ Supplier No. HP10ST/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.48€
    88.81€ / pezzi 1
    Risparmia 13.67€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 19-01-2027
Side arms are 100mm in length
  • Side arms are 100mm in length
Specifications
Tipo Plain Side-arm Stopcock
Foro spina 10 mm
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HP Rotaflo Straight Pattern Plain Bore